Learn More
Labconco™ Protector™ Guanteras con doble atmósfera controlada y control automático de presión
Código de producto. 16318816 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
UL, ETL, CAN/CSA
Tipo de tapón:
Enchufe Schuko
Tensión:
208/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad Tipo de tapón Tensión unitSize
16318816 UL, ETL, CAN/CSA Enchufe Schuko 208/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16318816 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 5080137
Proporciona un entorno hermético para trabajar con materiales sensibles a la contaminación.
  • Las cajas de guantes revestidas de acero inoxidable tienen índices de permeación de oxígeno ultrabajos (< 0,16 ppm/min)
  • Los ciclos de evacuación y llenado están automatizados y monitorizados
  • El controlador regula el vacío/presión entre -5 y +5 del manómetro de agua en la cámara principal y entre 0 y -29,5 in de mercurio en la cámara de transferencia
  • Alarma audible que suena cuando el nivel de presión/vacío está fuera de los límites establecidos
  • La pantalla LCD muestra la presión de la cámara principal y la de transferencia
  • El pedal de tres posiciones proporciona un control manos libres: aumentar el gas/llenar, apagar y evacuar/disminuir el gas
  • El puerto de entrada/salida proporciona conexión a dispositivos opcionales. AtmosPure Purificador de gas Re-Gen
Especificaciones
Tipo de producto Caja de guantes
Tipo de iluminación Fluorescente (2 x 25 An)
Material Acero inoxidable
Amperaje 10 A
Certificaciones/conformidad UL, ETL, CAN/CSA
Fondo (imperial) 34,4 in
Fondo (métrico) 87,4 cm
Pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Materiales sensibles a la atmósfera controlada
Para utilizar con (equipo) Purificador de gas de regeneración AtmosPure™
Altura (imperial) 45,7 in
Altura (métrico) 116,1 cm
Hertz 50/60 Hz
Tipo de tapón Enchufe Schuko
Puertos 4
Tensión 208/230 V
Garantía 1 año
Peso (imperial) 1300 lb
Peso (métrico) 590 kg
Anchura (imperial) 108,9 in
Anchura (imperial) interior 81,84 in
Anchura (métrico) 276,6 cm
Anchura (métrico) interior 207,7 cm