Learn More
Labconco™ Protector™ Guantera de fibra de vidrio con atmósfera controlada, 2 puertos
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Requires
Base de apoyo, altura ajustable, soportes móviles y estacionarios, gas inerte para el llenado.
- El revestimiento de fibra de vidrio moldeado de una pieza proporciona una superficie lisa y duradera que resiste la corrosión química y simplifica la limpieza.
- El exterior de acero con recubrimiento de polvo seco ofrece una resistencia superior a la corrosión.
- Dos de 8 in Identificación, aluminio recubierto de epoxi, puertos para guantes de doble ranura con juntas de neopreno
- Puertas interiores y exteriores de la cámara de transferencia que ahorran espacio.
- Cuatro válvulas manuales de entrada/salida, dos en la cámara principal y dos en la cámara de transferencia, para evacuar y llenar las cámaras.
- Dos de 0,75 in. Accesorios de compresión de entrada y salida montados en la parte trasera OD para una fácil conexión a accesorios opcionales AtmosPure™ Purificador de gas Re-Gen
- Mantiene niveles de oxígeno de tan solo 0,4 ppm y bajos niveles de humedad de 2 ppm.
- Supera las condiciones de contención de atmósfera de Clase I para baja permeabilidad de oxígeno por ISO 10648-2 (< 0,3 ppm/min.)
- Manómetros analógicos en la cámara principal y la de transferencia para controlar los niveles de presión dentro de la caja.
- Burbujeador de alivio de presión de acero inoxidable montado en la parte trasera e instalado de fábrica ±6 in de calibre de agua
- Iluminación fluorescente de 120 velas para un interior luminoso.
- El paso interior montado en pared en el lado izquierdo con enchufe permite la instalación in situ de una toma eléctrica o un puerto de paso opcionales
- Toma eléctrica interior montada en la pared en el lado derecho con una carga máxima de circuito de 10 A.
- El par de guantes de neopreno, de 30 in de largo, sin impermeables al vapor de agua, gases y sustancias químicas tóxicas.
- Ventana de observación grande de 0,75 in de cristal de seguridad laminado
- Puertas de cámara de transferencia interiores y exteriores pivotantes, acrílicas transparentes, equilibradas y equipadas con pestillos rápidos.
Certifications
Marca CE de conformidad (modelos internacionales), listado ETL (modelos de Norteamérica)
Garantie
Garantía de un año para piezas y mano de obra.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Caja de guantes |
| Tipo de iluminación | Fluorescente (2 x 25 An) |
| Material | Fibra de vidrio |
| Amperaje | 10 A |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Fondo (imperial) | 34,4 in |
| Fondo (métrico) | 87,4 cm |
| Pantalla | LCD |
| Para utilizar con (aplicación) | Materiales sensibles a la atmósfera controlada |
| Para utilizar con (equipo) | Purificador de gas de regeneración AtmosPure™ |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?