Learn More
MP Biomedicals Aerosol antimicrobiano para incubadora LabCare
Código de producto. 30281208 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
100 mL
450 mL
1,8 L
Tamaño de la unidad:
1.80 litro
100 ml
450 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30281208 450 mL 450 ml
30281213 100 mL 100 ml
30281211 1,8 L 1.80 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30281208 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 093051153
Agentes antimicrobianos de isotiazolina de grado IVD, altamente eficientes, ecológicos y no corrosivos.
  • MP Biomedicals El aerosol antimicrobiano para incubadora LabCare es una solución microbicida y conservante de amplio espectro, eficiente, estable y de baja toxicidad.
  • Desarrollado específicamente para inhibir y eliminar virus, bacterias, hongos, micoplasmas y mohos en incubadoras, cabinas de seguridad biológica y bancos ultra limpios.
  • Este producto elimina eficazmente diversos microorganismos que afectan el cultivo celular y el efecto inhibidor sobre bacterias, hongos, esporas y conidios puede durar de 7 a 10 días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pulverizador desinfectante
Color-coded N.º
Formulario Aerosol líquido
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Tamaño 450 mL