Learn More
MP Biomedicals Aerosol antimicrobiano para salas de cultivo celular LabCare
Código de producto. 30281212 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
100 mL
450 mL
1,8 L
Tamaño de la unidad:
1.80 litro
100 ml
450 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30281212 1,8 L 1.80 litro
30281205 100 mL 100 ml
30281209 450 mL 450 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30281212 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 093051053X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.00€
    696.15€ / 1.8 litros
    Ahorro 34.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Rocíe directamente sobre superficies, paredes y esquinas para eliminar rápidamente las fuentes de contaminación.
  • MP Biomedicals El aerosol antimicrobiano para salas de cultivo celular LabCare es una solución avanzada de amplio espectro formulada para eliminar virus, bacterias, hongos,
  • Micoplasmas y mohos en salas de cultivo celular y laboratorios
  • Esta solución microbicida y conservante de baja toxicidad erradica eficazmente diversos microorganismos que se sabe que dañan los cultivos celulares.
  • Su potente fórmula asegura una protección duradera con propiedades que perduran de 7 a 10 días, manteniendo una higiene óptima del laboratorio y la integridad del cultivo celular.
  • El aerosol antimicrobiano para salas de cultivo celular LabCare está diseñado para la eliminación eficaz y segura de virus, bacterias, hongos, micoplasmas y mohos en salas de cultivo celular y laboratorios.
Especificaciones
Tipo de producto Pulverizador desinfectante
Color-coded N.º
Formulario Aerosol líquido
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Tamaño 1,8 L