Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Xilosa, 99 %
Código de producto. 11477244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477244 5 g 5 g
11487244 25 g 25 g
11497244 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477244 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21622.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-06-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-06-3
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00151096
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
PubChem CID 95259
ChEBI CHEBI:17979
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Xylose
Punto de fusión 147°C to 151°C
Densidad 1.525
Cantidad 5 g
Beilstein 1723080
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica −20° (c=10 in Water, 10h)
Nombre IUPAC (2S,3R,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99%