Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Xilosa, 99 %
Código de producto. 11956901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11956901 100 g Frasco de vidrio 100 g
10472031 5 g Frasco de vidrio 5 g
10752651 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11956901 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 225991000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-06-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-06-3
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00151096
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
PubChem CID 95259
ChEBI CHEBI:17979
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Xylose
Punto de fusión 150.0°C to 152.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 31,55
Condición de rotación específica − 18.70 (24.00°C c=4,H2O,24h)
Rotación específica − 18.70
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and hot alcohol
Nombre IUPAC (2S,3R,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino