Learn More
L-treo-Hex-2-ácido 1,4-lactona 6-Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30008802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008802 25 mg 25 miligramos
17909744 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29483525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122046-79-1
Fórmula molecular C7 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 204.13
Sinónimo L-threo-Hex-2-enaric acid, 1,4-lactone, 6-methyl ester (9CI), Methyl (R)-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]hydroxyacetate
Nombre IUPAC metil(2R)-2-[(2R)-3,4-dihidroxi-5-oxo-2H-furano-2-il]-2-hidroxiacetato
SMILES COC(=O)[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone 6-Methyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O7/c1-13-6(11)4(10)5-2(8)3(9)7(12)14-5/h4-5,8-10H,1H3/t4-,5+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.027
Porcentaje de pureza >95%