Learn More
L-Ribosa, TRC
Código de producto. 30178962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178962 1 g 1 g
30179293 100 g 100 g
30179505 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR4175051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24259-59-4
Fórmula molecular C5 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Sinónimo L-Ribose, Ribose, L- (8CI), L-(+)-Ribose
Nombre IUPAC (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ribose
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0528