Learn More
L-(+)-Ribosa, 99 %
Código de producto. 11404597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404597 1 g 1 g
11414597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21117.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24259-59-4 | Molecular Formula: C5H10O5 | Molecular Weight: 150.13 g/mol
L-Ribose is a potential starting material for the synthesis of many L-nucleoside-based pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-ribosa es un material de partida potencial para la síntesis de muchos compuestos farmacéuticos a base de nucleósidos L.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24259-59-4
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00167010
Clave InChI HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Sinónimo l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
PubChem CID 90428
ChEBI CHEBI:47015
Nombre IUPAC (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Ribose
Punto de fusión 85°C to 88°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99%