Learn More
L(+)-Ribosa, 99%
Código de producto. 15550524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15550524 1 g 1 g
15560524 5 g 5 g
15570524 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15550524 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 257910010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24259-59-4 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24259-59-4
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00167010
Clave InChI HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Sinónimo l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
PubChem CID 90428
ChEBI CHEBI:47015
Nombre IUPAC (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Ribose
Punto de fusión 84.0°C to 86.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 01,859
Condición de rotación específica + 20.00 (20.00°C c=2,water)
Rotación específica + 20.00
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación