Especificaciones
| CAS | 3615-41-6 |
| Fórmula molecular | C6H12O5 |
| Número MDL | MFCD00136036 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-l-rhamnose, l-mannomethylose, unii-qn34xc755a, alpha-l-rhamnoside, isodulcitol, locaose, rhamnose, l, l +-rhamnose, rhamnose van |
| Clave InChI | PNNNRSAQSRJVSB-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetrahidroxihexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| PubChem CID | 19233 |
| Mostrar más |