Learn More
L-(+)-ramnosa, monohidrato, ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456192 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456192 10 g -
11466192 25 g -
11476192 50 g -
11486192 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11456192 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210280910
CAS 10030-85-0
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00149363,MFCD00136036
Clave InChI SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Sinónimo l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Rhamnose, monohydrate
Color Blanco
Densidad 1.47g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 99%
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R,6S)-6-metiloxano-2,3,4,5-tetrol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza ∼99%
Forma física Solid