Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de L(+)-ramnosa, 99 %
Product Code. 10604852 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10604852 100 g Frasco de vidrio 100 g
10583731 25 g Frasco de vidrio 25 g
10464785 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10604852 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 174081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    446.65€ / 100 g
    Ahorro 73.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10030-85-0
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00149363,MFCD00136036
Clave InChI SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Sinónimo l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal;hidrato
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material L(+)-Rhamnose monohydrate
Punto de fusión 91.0°C to 93.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Condición de rotación específica + 8.20 (20.00°C c=4.5,H2O)
Rotación específica + 8.20
Información de solubilidad Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina