Learn More
Melford L-(+)-Rhamnosa, monohidrato
Código de producto. 30018754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018754 25 g 25 g
30018753 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018754 Proveedor Melford N.º de proveedor R2060025.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 10030-85-0
  • Fórmulamolecular:C6H12O5-H2O
  • Peso molecular: 182,17
  • Pureza química:> 99%
  • Soluble en: Agua
  • Conservar a: temperatura ambiente
Especificaciones
CAS 10030-85-0
Fórmula molecular C6H12O5-H2O
Cantidad 25 g