Learn More
Melford L-(+)-Rhamnosa, monohidrato
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 10030-85-0
- Fórmulamolecular:C6H12O5-H2O
- Peso molecular: 182,17
- Pureza química:> 99%
- Soluble en: Agua
- Conservar a: temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 10030-85-0 |
| Fórmula molecular | C6H12O5-H2O |
| Cantidad | 100 g |