Learn More
L-Mannose, TRC
Código de producto. 30179491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179491 100 mg 100 miligramos
30179207 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM169000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10030-80-5
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo L-Mannose, Mannose, L- (8CI)
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Mannose
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634