Learn More
L-Lixosa, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477184 1 g 1 g
11487184 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21583.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1949-78-6 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
It acts as a reducing carbohydrate present in maple syrup. It is used in molecular modeling calculations in the study of drug binding and recognition in relation to aldose reductase. L-Lyxose is also utilized by Escherichia coli, encoding a kinase for L-Xylulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actúa como carbohidrato reductor en el jarabe de arce. Se utiliza en cálculos de modelado molecular para el estudio de la unión y el reconocimiento de fármacos en relación con la aldosa reductasa. Escherichia coli también emplea la L-lixosa, codificando una cinasa para la L-xilulosa.
Solubilidad
Muy soluble (586 g/l) (25 °C) en agua.
Notas
Higroscópica. Almacenar lejos de agentes oxidantes y el agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1949-78-6
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00064111
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-YUPRTTJUSA-N
Sinónimo l-lyxose, aldehydo-l-lyxose, lyxose, l, l-lyx, 2r,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-m7j5hm9dy4, m7j5hm9dy4, l +-lyxose, l-lyxose 9ci
PubChem CID 644176
ChEBI CHEBI:28480
Nombre IUPAC (2R,3R,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lyxose
Punto de fusión 108°C to 112°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Very soluble (586g/L) (25°C) in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99%