Learn More
L-idosa (solución 0,145M), TRC
Código de producto. 30179536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179536 50 mg 50 miligramos
30179576 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI17506050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5934-56-5
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo L-Idose, Idose, L- (8CI)
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5,6-penthidroxihexanal
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Idose
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0633
Concentration or Composition (by Analyte or Components) L-Idose 0.145M