Learn More
L-(-)-glucosa, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458107 5 g 5 g
11448107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17496.06
Solicitar formato a granel o personalizado
La L-(-)-glucosa es un enantiómero de la D-glucosa más común, un carbohidrato natural que se utiliza en una gran cantidad de procesos celulares. La L-glucosa es un azúcar sintético utilizado en la formación de pentaacetato L-glucosa, un agente terapéutico potencial para la diabetes tipo 2. Además, la L-glucosa se puede utilizar como agente de limpieza de colon antes de un procedimiento de colonoscopia.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones La
L-(-)-glucosa es un enantiómero de la D-glucosa más común, un carbohidrato natural que se utiliza en una gran cantidad de procesos celulares. La L-glucosa es un azúcar sintético utilizado en la formación de pentaacetato L-glucosa, un agente terapéutico potencial para la diabetes tipo 2. Además, la L-glucosa se puede utilizar como agente de limpieza de colon antes de un procedimiento de colonoscopia.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol.
Notas
Conservar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénelo en condiciones frescas y secas en recipientes sellados adecuadamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 921-60-8
Fórmula molecular C6H12O6
Número MDL MFCD00148913
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Glucose
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 148°C to 157°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1724626
Sinónimo l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2 s,3 r,4 s,5 s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
Información de solubilidad Soluble aq. soln.,alcohol.
Clave InChI WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Rotación óptica -53°C=10 aq. soln., 24 h)
SMILES OCC1OC(O)C(O)C(O)C1O
Nombre IUPAC 6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación