Specifications
| Nombre del producto químico o material | L(-)-Glucose |
| Punto de fusión | 153.0°C to 156.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Condición de rotación específica | − 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3) |
| Rotación específica | − 52.00 |
| Información de solubilidad | (10% in water) Clear colorless |
| Show More |