Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Glucosa, 98 %
Código de producto. 10552061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 MG
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552061 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10687592 1 g Frasco de vidrio 1 g
10025953 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10697094 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10552061 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 241922500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 921-60-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 921-60-8
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00148913
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Sinónimo l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Glucose
Punto de fusión 153.0°C to 156.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica − 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Rotación específica − 52.00
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino