Learn More
L-Glucono-1,5-lactona, TRC
Código de producto. 30240906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240906 500 mg 500 miligramos
30240633 250 mg 250 miligramos
30240878 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG413305500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52153-09-0
Fórmula molecular C6 H10 O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Sinónimo L-Gluconic acid, δ-lactone, (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, L-Glucono-1,5-lactone, L-Glucono-δ-lactone
Nombre IUPAC (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-una
SMILES OC[C@@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glucono-1,5-lactone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0477