Learn More
L-Glucono-1,5-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glucono-1,5-lactone |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0477 |