Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Galactosa, 98 %
Código de producto. 11499437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499437 100 mg 100 miligramos
11409447 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499437 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21448.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15572-79-9 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15572-79-9
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL MFCD00063833
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-DPYQTVNSSA-N
Sinónimo aldehydo-l-galactose, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-galacto-hexose, unii-s93uii1dw8, s93uii1dw8, galactose, l
PubChem CID 84996
ChEBI CHEBI:37617
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Galactose
Punto de fusión 163°C to 165°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 1724622
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%