Learn More
L-Fucose, TRC
Código de producto. 30137261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137261 2.5 g 2.50 g
30136055 1 g 1 g
17987894 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF8361002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2438-80-4
Fórmula molecular C6 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo L-Galactose, 6-deoxy-, Fucose, L- (8CI), 6-Deoxy-L-galactose, (-)-Fucose, 6-Desoxygalactose, Fucose, L-(-)-Fucose, L-Fucose, L-Galactomethylose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal
SMILES C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Fucose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685
Porcentaje de pureza >95%