Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Fucosa, 98 %
Código de producto. 11482808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482808 1 g 1 g
11492808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482808 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16789.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.68€
    42.65€ / 1 g
    Ahorro 10.03€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
L-(-)-Fucose finds application in cosmetics, pharmaceuticals and dietary supplements. It is used in the determination of antigen in A and B blood group. It is also used in the selection-mediated leukocyte-endothelial adhesion and host-microbe interactions. It is also used in anti aging creams as well as to promote the accelerated healing of wounds and to reduce allergy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la L-(-)-fucosa se utiliza en cosméticos, productos farmacéuticos y suplementos dietéticos. Se utiliza en la determinación del antígeno de los grupos sanguíneos A y B. También se utiliza en la adhesión leucocitaria-endotelial mediada por la selección y en las interacciones huésped-microbio. También se utiliza en cremas antienvejecimiento, así como para promover la curación acelerada de heridas y para reducir la alergia.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2438-80-4
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00135607
Clave InChI SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Sinónimo l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
PubChem CID 3034656
ChEBI CHEBI:48204
SMILES C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Fucose
Punto de fusión 139°C to 142°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1422661
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4279
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −75° (c=10 in Water)
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%