Specifications
| Nombre del producto químico o material | L(-)-Fucose |
| Nombre de nota | 97% |
| Punto de fusión | 128.0°C to 141.0°C |
| Color | Beige a gris púrpura |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (60°C, 4 hrs) (vacuum) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (ELSD) (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 31, 78 |
| Show More |