Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Fucosa, 97 %
Código de producto. 10276370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10276370 25 g Frasco de vidrio 25 g
10523011 1 g Frasco de vidrio 1 g
10184560 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10276370 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 225880250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2438-80-4
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00135607
Clave InChI SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Sinónimo l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
PubChem CID 3034656
ChEBI CHEBI:48204
SMILES C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material L(-)-Fucose
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 128.0°C to 141.0°C
Color Beige a gris púrpura
Pérdida por secado 0.5% max. (60°C, 4 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 31, 78
Índice Merck 15, 4308
Condición de rotación específica - 78.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotación específica − 78.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo