Learn More
L-Daunosamina, Hidrocoruro, TRC
Product Code. 30133101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Unit Size:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30133101 50 mg 50 miligramos
30012437 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133101 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD19475050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105497-63-0
Fórmula molecular C6 H13 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 183.63
Sinónimo L-Daunosamine HCl
Nombre IUPAC (4S,5S,6S)-4-amino-6-metiloxano-2,5-diol; Cloruro
SMILES Cl.C[C@@H]1OC(O)C[C@H](N)[C@@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Daunosamine, Hydrochoride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-6(9)4(7)2-5(8)10-3;/h3-6,8-9H,2,7H2,1H3;1H/t3-,4-,5?,6+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0662