Learn More
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/7403), R&D Systems™
Código de producto. 18620465 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620465 100 μg 100 microgramos
18604814 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18620465 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320352100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno S100 calcium binding protein A14
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S100A14/7403
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57402
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus