Learn More
L(-)-Arabitol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731501 5 g Frasco de vidrio 5 g
10657542 25 g Frasco de vidrio 25 g
10493965 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10731501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225860050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7643-75-6 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7643-75-6
Fórmula molecular C5H12O5
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00064290
Clave InChI HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arabitol, l-arabinitol, l-arabinol, l-lyxitol, l---arabitol, arabinitol, l---arabinitol, arabinitol, l, 2s,4s-pentane-1,2,3,4,5-pentol, l--arabitol
PubChem CID 439255
ChEBI CHEBI:18403
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material L(-)-Arabitol
Punto de fusión 99°C to 103°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 531
Índice Merck 10, 784
Rotación específica -12
Nombre IUPAC (2S,4S)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo