Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Arabitol, 98 %
Código de producto. 11444444
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444444 25 g 25 g
11434444 5 g 5 g
11454444 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444444 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A13103.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7643-75-6 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-arabitol, un alcohol de azúcar poco común, se está estudiando como aditivo alimentario que reduce los depósitos de grasa en los intestinos. El L-arabitol se utiliza como inductor de la expresión de xilanasa en la Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei). El L-arabitol se utiliza para identificar, diferenciar y caracterizar la L-arabitol deshidrogenasas.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7643-75-6
Fórmula molecular C5H12O5
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00064290
Clave InChI HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-arabitol, l-arabinitol, l-arabinol, l-lyxitol, l---arabitol, arabinitol, l---arabinitol, arabinitol, l, 2s,4s-pentane-1,2,3,4,5-pentol, l--arabitol
PubChem CID 439255
ChEBI CHEBI:18403
Nombre IUPAC (2S,4S)-pentano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Arabitol
Punto de fusión 98°C to 103°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1720521
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,762
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Rotación óptica −11° (c=5 in 8% Borax Solution)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%