Learn More
L-(+)-arabinosa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11411605 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11411605 250 g
11401605 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411605 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210070683
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Se utiliza como sustrato para identificar, diferenciar y caracterizar las isomerasas de azúcar pentosa. L-(+)-Arabinosa, MP Biomedicals Es el isómero que se produce de forma natural y es un componente de los polisacáridos vegetales. Se utiliza en la bioproducción de L-ribosa.
La mayoría de las bacterias contienen un operón de arabinosa inducible que codifica una serie de enzimas y transportadores que permiten que la L-arabinosa se utilice como única fuente de carbono en el cultivo microbiano.
CAS 5328-37-0
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Sinónimo l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
Nombre IUPAC (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Especificaciones
Punto de fusión 152 °C a 165 °C
Densidad 1,585g/mL (20 °C) (Lit.)
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Libremente soluble en agua; Parcialmente soluble en etanol 90%.
Rotación óptica (c=1, agua) 100 – 110°
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo