Learn More
L(+)Arabinosa, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10549950 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10549950 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10549950 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/8280/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 5328-37-0
Punto de fusión 155°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C5H10O5
Número MDL 135866
Cantidad 25 g
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C=O
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
Peso molecular (g/mol) 150.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13g/mol
Forma física Sólido