Learn More
L-(+)-arabinosa cristalina MP Biomedicals
Código de producto. 11407800 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11407800 25 g
1 options
Código de producto. 11407800 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210070625
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Arabinose
CAS 5328-37-0
Densidad 1,585g/mL (20 °C)
Fórmula molecular C5H10O5
Cantidad 25 g
Sinónimo l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
Peso molecular (g/mol) 150.13
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1
Forma física cristalino/a/s