Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Arabinosa, 99 %, para bioquímica
Product Code. 15289285 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15289285 25 g 25 g
15299285 100 g 100 g
15209295 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15289285 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 365180250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.50€
    44.65€ / 25 g
    Ahorro 4.85€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-72-9
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Clave InChI SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Sinónimo beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
Nombre IUPAC (4S,5S)-oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material L(+)-Arabinose
Punto de fusión 155.0°C to 160.0°C
Residuos de ignición 0.3% max
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Cantidad 25 g
Beilstein 31,32
Índice Merck 10,783
Rotación específica + 103.00
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica