Learn More
L-(+)-arabinosa, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11427800 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427800 500 g 500 g
11417800 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427800 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210070690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00€
    630.00€ / 500 g
    Ahorro 32.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
CAS: 5328-37-0 | Formula: C5H10O5 | Weight: 150.13 g/mol
CAS 5328-37-0
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Clave InChI PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Sinónimo l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
Nombre IUPAC (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Arabinose
Color Blanco
Densidad 1,585g/mL a 20 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1
Forma física Polvo