Learn More
Melford L-+-arabinosa
Código de producto. 30018049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30018049 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30018049 Proveedor Melford N.º de proveedor A51000100.0
Un isómero natural utilizado para el cultivo microbiano.
Un isómero natural utilizado para el cultivo microbiano.
Especificaciones
CAS 5328-37-0
Fórmula molecular C5H10O5
Cantidad 100 g