Learn More
L-Arabinitol, TRC
Código de producto. 17939964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17939964 2.5 g 2.50 g
17948654 10 g 10 g
17929824 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17939964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7356102.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7643-75-6
Fórmula molecular C5 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo Arabinitol, L- (8CI), (-)-Arabitol, L-(-)-Arabitol, L-Arabitol, L-Lyxitol, L-arabino-Pentitol, NSC 83253
Nombre IUPAC (2S,4S)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Arabitol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0685