Learn More
L 888607 Racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16493066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493066 25 mg 25 miligramos
16487137 5 mg 5 miligramos
16485306 100 mg 100 miligramos
16454418 10 mg 10 miligramos
16430737 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111271A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L 888607 Racemate
CAS 1030017-51-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15ClFNO2S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (15.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1CCN2C1=C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=C(F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 375.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.84
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation