Learn More
L 888607, MedChemExpress
Código de producto. 16483066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483066 25 mg 25 miligramos
16477137 5 mg 5 miligramos
16475306 100 mg 100 miligramos
16444418 10 mg 10 miligramos
16420737 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111271
MedChemExpress L 888607 is a potent, and selective CRTH2 (also known as DP2) agonist with a Ki of 0.8 nM.
L 888607 is a potent, and selective CRTH2 (also known as DP2) agonist with a Ki of 0.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L 888607
CAS 860033-06-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15ClFNO2S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (399.11 mM)
SMILES O=C(O)C[C@@H]1CCN2C1=C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=C(F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 375.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.84
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation