Learn More
Kv9.3 Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18600076 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18600076 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18600076 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305922F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Kv9.3 Polyclonal specifically detects Kv9.3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Kv9.3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Especie del huésped Rabbit
ID de gen (Entrez) 3790
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Línea de productos Novus