missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kv7.1 Antibody (S37A/10), HRP, R&D Systems™

Código de producto. 18498661 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498661 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498661 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212897H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00€
    602.70€ / 0.1 ml
    Ahorro 35.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Kv7.1 Monoclonal specifically detects Kv7.1 in Hamster, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Microarray, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kv7.1
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Microarray, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S37A/10
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen ATFB3, IKs producing slow voltage-gated potassium channel subunit alpha KvLQT1, JLNS1, KCNA8FLJ26167, KCNA9Kv1.9, kidney and cardiac voltage dependend K+ channel, KQT-like 1, Kv7.1, KVLQT1ATFB1, LQT, LQT1, potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 1, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 1, RWS, slow delayed rectifier channel subunit, SQT2, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.1, WRS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 2-101 of human KCNQ1
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3784
Especies diana Hamster, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.