missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kv3.4 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 30603200 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30603200 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30603200 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346434R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Kv3.4 Polyclonal antibody specifically detects Kv3.4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kv3.4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HKSHIIIC, K+ channel subunit, KSHIIIC, Kv3.4, MGC126818, potassium voltage-gated channel subfamily C member 4, potassium voltage-gated channel, Shaw-related subfamily, member 4, Voltage-gated potassium channel subunit Kv3.4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno potassium voltage-gated channel, Shaw-related subfamily, member 4. (Uniprot# Q03721)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3749
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.