missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kv1.6 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594520 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594520 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594520 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298145IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Kv1.6 Polyclonal antibody specifically detects Kv1.6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kv1.6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ25134, HBK2, human brain potassium channel-2, KV1.6, potassium voltage-gated channel subfamily A member 6, potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 6, Voltage-gated potassium channel HBK2, voltage-gated potassium channel protein Kv1.6, Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Kv1.6 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3742
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.