Learn More
KU-60019, MedChemExpress
Código de producto. 16497697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497697 5 mg 5 miligramos
16485736 100 mg 100 miligramos
16424968 10 mg 10 miligramos
16401217 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12061
MedChemExpress KU-60019 is an improved ATM kinase-specific inhibitor with IC50 of 6.3 nM.
KU-60019 is an improved ATM kinase-specific inhibitor with IC50 of 6.3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KU-60019
CAS 925701-46-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H33N3O5S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (182.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](CN(CC(NC2=CC3=C(C=C2)SC4=C(C3)C=CC=C4C5=CC(C=C(O5)N6CCOCC6)=O)=O)C1)C
Peso molecular (g/mol) 547.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.67
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease