Learn More
Elma™ Solución de enjuagado KS
Código de producto. 11751369
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11751369 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11751369 Proveedor Elma™ N.º de proveedor 5820600000
La solución de enjuague Elma KS es una protección contra la corrosión temporal que se utiliza como aditivo para el baño de enjuague o limpieza.
  • La solución de enjuague Elma KS es un concentrado líquido y ligeramente alcalino para la protección contra la corrosión temporal que se utiliza como aditivo para el baño de enjuague o limpieza.
  • Los metales sensibles a la corrosión, como el acero, el hierro fundido gris y los metales duros, están cubiertos con una capa protectora a nivel molecular que protege temporalmente de la corrosión.
  • No obstaculiza los procesos de recubrimiento (PVD, CVD) o endurecimiento (plasma y carbonitruración).
Especificaciones
Formulario Líquido
pH Desde 9 hasta 9,5
Concentración Del 0,05 al 0,5%
Tipo de recipiente Frasco
Contenido y almacenamiento De -5 °C a 30 °C
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • elma korrosionsschutzzusatz (elma-KS)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-aminoethoxy ethanol