Learn More
VELP Scientifica™ Fregadora KS 1000
BIOPHARMA
Código de producto. 17804687 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17804687 3,5 L cada uno
1 options
Código de producto. 17804687 Proveedor VELP Scientifica™ N.º de proveedor F307A0660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00€
    2694.00€ / paquete de 1
    Ahorro 326.00€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Diseñado para neutralizar los humos tóxicos producidos durante la mineralización y proteger a los operadores del laboratorio sin necesidad de conexión al agua del grifo.
Dispositivo innovador y compacto diseñado para neutralizar los humos tóxicos producidos durante la mineralización y proteger a los operadores del laboratorio, sin necesidad de conexión al agua del grifo.
  • Complementa perfectamente los digestores automáticos y semiautomáticos compactos de VELP, adaptándose perfectamente a la campana extractora para un entorno de trabajo optimizado.
  • Una interfaz de usuario intuitiva, convenientemente ubicada en la parte superior del instrumento, simplifica las operaciones.
  • Con 4 niveles de potencia de succión ajustables, los operadores de laboratorio tienen control sobre sus requisitos específicos.
  • Los materiales cuidadosamente seleccionados garantizan durabilidad incluso en las condiciones más exigentes con costos de mantenimiento reducidos.
  • Tanques fabricados en vidrio y tubos de conexión construidos con Viton Ofrecen un rendimiento superior y una mayor resistencia.
  • Los ocho discos perforados contribuyen significativamente a lograr la máxima eficiencia de neutralización.
  • El diseño innovador permite un fácil acceso a todos los componentes, facilitando una limpieza y un mantenimiento rápidos y sin esfuerzo.
  • En aplicaciones específicas, se puede utilizar un filtro de carbón activado opcional para absorber los olores producidos durante la mineralización oxidativa.
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de eliminación de humos
Pantalla Sin pantalla
Capacidad (métrico) 3,5 L
Caudal Hasta 25 l/min.
Para utilizar con (equipo) Fregadora KS 1000
Material Estructura metálica y componentes de PVC