Learn More
Kriptofix(R) 222, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11996821 5 g Frasco de vidrio 5 g
10523094 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10561511 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11996821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291950050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23978-09-8 | C18H36N2O6 | 376.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23978-09-8
Fórmula molecular C18H36N2O6
Peso molecular (g/mol) 376.49
Número MDL MFCD00005111
Clave InChI AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kryptofix 222, 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.8 hexacosane, cryptating agent 222, cryptand 222, cryptofix 222, kriptofix 222, cryptate 222, ligand 222, kryptand 222, cryptand c 222
PubChem CID 72801
Nombre IUPAC 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano
SMILES C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kryptofix* 222
Punto de fusión 68.0°C to 72.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,2596
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethylether and,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.48
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kryptofix 222
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Kryptofix 222