Learn More
Novus Biologicals™ KRTAP20-1 Overexpression Lysate
Código de producto. 18280052 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18280052 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18280052 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBL112406
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
The KRTAP20-1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC211176 and based on accession number NM_181615. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens keratin associated protein 20-1 (KRTAP20-1), mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.